Kluczowe dokumenty
GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Synonim(y):
PB000450
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 002-064-91
rezystywność
20.65 μΩ-cm
rozmiar
90 × 125 mm
grubość
2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)