Kluczowe dokumenty
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
AU050220
Wybierz wielkość
1 EA
4730,00 zł
4730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
4730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 001-119-57
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)