GEN-7026
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA (100%) containing 0.5% DiI (Fluorescent)
Wybierz wielkość
2420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2420,00 zł
Poziom jakości
zawiera
1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate (DiI) as fluorescent label
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
0.002 mM (DiI)
2 mM (DOTMA)
zanieczyszczenia
100 mol % DOTMA
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
stosunek absorbancji
549/565 nm
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)