GE80-6459-81
GE Cup Loading Strip Holder
sample cups
About This Item
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6459-81
dostępność
not available in Japan
Opis ogólny
Pojemniki na próbki można umieścić niemal w dowolnym miejscu wzdłuż uchwytu paska Ettan IPGphor, które nie jest zablokowane przez występ. Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie kubka z żelem, wszystkie nóżki kubka na próbki muszą spoczywać na dnie kanału.
Pokrywa
Pokrywa służy do zapewnienia, że elektrody pozostają na miejscu i mają dobry kontakt z paskiem IPG. Pokrywa wywiera również delikatny nacisk, aby zapewnić dobry kontakt uchwytu paska z platformą separacji IPGphor
i podkładkami stykowymi zasilacza, gdy pokrywa bezpieczeństwa jest zamknięta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)