Kluczowe dokumenty
GE63-0035-45
GE Exposure Cassette, Unmounted Screen
size 35 cm × 43 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 63-0035-45
dostępność
not available in Japan
rozmiar
35 cm × 43 cm
Opis ogólny
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
For use with unmounted screens (not included).
Protects your screen from light during exposure.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)