Kluczowe dokumenty
G4780
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
Synonim(y):
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
1720474
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
aktywność optyczna
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
stężenie
≥70 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)C=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?