Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.21
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?