F5687
Fmoc-(S)-2-(6-azidohexane)Ala-OH
≥97%
Synonim(y):
(S)-2-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylamino}-8-azido-2-methyloctanoic acid, Fmoc-(S)-8-azido-2-methyloctanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N4O4
Masa cząsteczkowa:
436.50
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Elena M V de Cavanagh et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(4), H744-H752 (2020-08-17)
Patients presenting with classical cardiovascular risk factors within acceptable or average value ranges often develop cardiovascular disease, suggesting that other risk factors need to be considered. Considering that endothelial progenitor cells (EPCs) contribute to endothelial repair, we investigated whether EPCs