Przejdź do
F4438
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O6
Masa cząsteczkowa:
482.57
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
4830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
General description
Fmoc protected N-methylated lysine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476248.52106F5062
description
≥97%
description
≥98.0% (HPLC)
description
Novabiochem®
description
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97%
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
amine
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)