Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H20NO6SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
functional group
amine, hydroxyl, sulfonic acid
SMILES string
[Na].CCN(CC(O)CS(O)(=O)=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C13H21NO6S/c1-4-14(8-11(15)9-21(16,17)18)10-5-12(19-2)7-13(6-10)20-3/h5-7,11,15H,4,8-9H2,1-3H3,(H,16,17,18)
InChI key
BTIDJAQNJLWPTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?