Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH=C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-597-0
Beilstein/REAXYS Number:
1634241
MDL number:
Assay:
98%
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
functional group
ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
InChI key
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
This product is known to be a strong sensitizing agent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF) | description ≥98% | description ≥99% |
| assay 98% | assay ≥99.0% (calculated, GC, KF) | assay ≥98%, ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 160 °C/12 mmHg (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp - | bp 220 °C (lit.) |
| mp 64-66 °C (lit.) | mp 30-32 °C (lit.) | mp - | mp 30-32 °C (lit.) |
| functional group ether | functional group nitrile | functional group nitrile | functional group nitrile |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/249/587/f8021369-f65a-413d-887d-3c8a4d2a248f/640/f8021369-f65a-413d-887d-3c8a4d2a248f.png)