Merck
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Synonim(y):
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Beilstein:
1186
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN1CCCC(O)C1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)