Merck
E31200
Sigma-Aldrich
Ethyl α-hydroxyisobutyrate
98%
Synonim(y):
Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OH)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
878308
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Georgia Lytra et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(24), 5018-5025 (2017-06-08)
A new method was developed for quantifying substituted acids including, where applicable, their various unexplored enantiomeric forms. A new step was added to acids' usual quantification methods, consisting of extraction, derivatization to methyl esters, and gas chromatography analysis: preliminary extraction