Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18NO4SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
functional group
amine, sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CCN(CCCS(O)(=O)=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-5-9-18(14,15)16)11-6-4-7-12(10-11)17-2;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
MWFOPMKUGZLPQA-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?