Kluczowe dokumenty
DWKWGW538VTMLS
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW538VTMLS
Wybierz wielkość
5 EA
217,00 zł
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
217,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
label Methanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW538VTMLS
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Ideal for methanol dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)