Kluczowe dokumenty
DWKFDF124N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 100 mL
Synonim(y):
FDF124N
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Właściwości
class B tolerance
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF124N
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Do dokładnego przygotowywania roztworów, w przypadku których szklane alternatywy nie byłyby odpowiednie
Cechy i korzyści
Doskonała przejrzystość i kalibracja zgodnie z normą ISO 1042
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)