Merck
DWKBDH112T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PE stopcock, PMP stopcock, class B, capacity 25 mL
Synonim(y):
BDH112T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Właściwości
class B
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
25 mL
Zastosowanie
Idealny do laboratoriów edukacyjnych, w których często dochodzi do uszkodzeń
Cechy i korzyści
Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość i przejrzystość
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)