DWK92812G-5
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with glass stopper
glass flask, flask capacity (5 mL), class A
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass flask
glass stopper
Właściwości
class A
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812G-5
pojemność kolby
(5 mL)
Opis ogólny
- Pipet access is easy with wide-mouth volumetric flasks
- Superior strength, durability and safety from heavy, uniform walls
- Quick identification with large, permanent, easy-to-read markings
- Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
- Graduated to Class A volumetric tolerances
- Standard Taper glass stoppers
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Cechy i korzyści
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.