Kluczowe dokumenty
DWK73802-33430
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with rubber liner), cap for 33-400
Wybierz wielkość
1 EACH
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
opakowanie
case of 144 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73802-33430
dopasowywanie
cap for 33-400
Opis ogólny
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Cechy i korzyści
• Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving• PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)