Kluczowe dokumenty
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
Synonim(y):
258524103
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 258524103
dysk śr.
120 mm
śr. filtra
120 mm
pojemność kolby
(120 mL)
wielkość porów
1 porosity
pojemność
1000 mL capacity
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)