Kluczowe dokumenty
DWK247866909
DURAN® desiccator with MOBILEX lid and screw thread closure
thread (DN 300)
Synonim(y):
247866909
Wybierz wielkość
1 EACH
2750,00 zł
2750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.17
2750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 247866909
dopasowywanie
GL 32 cap
thread (DN 300)
Opis ogólny
Ze względu na dużą grubość ścianek zbiorników i dokładną obróbkę próżnioszczelnych połączeń szlifowanych na pokrywie i podstawie, możliwe jest przechowywanie w próżni - nawet przez bardzo długi czas. Odpowiednie dla pełnej próżni (0 mbar). Części zamienne, takie jak pokrywy, podstawy, korki i nasadki mogą być wymieniane w zależności od potrzeb (patrz DN). Dostępne z lub bez porcelanowej płytki. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)