DWK241705703
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
Synonim(y):
241705703
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck45/40
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241705703
pojemność kolby
(1,000 mL)
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu. Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą DIN ISO 4797
- Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3
- Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu wymiennemu szlifowanemu złączu szyjkowemu
- Geometria umożliwia bardzo równomierne ogrzewanie
- Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)