Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu. Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Cechy i korzyści
Zgodność z normą DIN ISO 4797
Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu wymiennemu szlifowanemu złączu szyjkowemu
Geometria umożliwia bardzo równomierne ogrzewanie
Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)