DWK224982
WHEATON® amber sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (4 mL), screw cap
Synonim(y):
224982
Wybierz wielkość
700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
700,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber borosilicate glass tube
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 224982
pojemność probówki
(4 mL)
probówka śr.
(15 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Bursztynowe fiolki są produkowane ze szkła Wheaton 320, które spełnia wymagania USP typu I w celu ochrony próbek wrażliwych na światło.
- Do fiolek dołączone są zakrętki.
- Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych i korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych.
- Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
- Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
- Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
Cechy i korzyści
- Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
- Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
- Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
- 6798 z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
- 1603 charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych
- Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)