Kluczowe dokumenty
DWK218666901
DURAN® wide mouth amber laboratory bottle
without cap, round amber glass bottle, bottle capacity (3,500 mL), non-sterile
Synonim(y):
218666901
Wybierz wielkość
1 EACH
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round amber glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218666901
pojemność butelki
(3,500 mL)
dopasowywanie
GL 80 cap
GL 80 neck
Opis ogólny
UV protection up to approx. 500 nm due to external colouration. The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN glass properties. Special thread design for rapid opening and closing in less than a turn Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning. Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease.
Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty. Stability due to the large base areaEasy-to-read scale with graduation marks to estimate the contentFired-on, highly durable white ceramic print.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)