Merck
DWK216780704
Duran® Volumetric Flask
graduated, WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK, class A, Batch Certificate, Octagonal PE Stopper, joint: ST/NS 7/16
Synonim(y):
216780704
Wybierz wielkość
2 EACH
114,00 zł
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EACH
114,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS7/16
Właściwości
class A
graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 216780704
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Kolby miarowe są dostępne w dwóch różnych klasach dokładności: Klasa A i klasa B. Obie klasy różnią się dokładnością pomiaru, przy czym klasa A jest najwyższą dokładnością, a klasa B jest w przybliżeniu o połowę niższa od klasy A. Kolby miarowe z klasą dokładności A mają niebieski nadruk w przypadku produktów z przezroczystego szkła i biały nadruk w przypadku wersji bursztynowych. Kolby miarowe z numerem partii i klasą dokładności A są dostarczane z certyfikatem partii. Certyfikat ten dokumentuje średnią wartość uzyskaną z pomiaru danej partii, odchylenie standardowe i dzień wydania. Certyfikaty partii można również pobrać online. Numer partii składa się z czterech cyfr. Pierwsze dwie cyfry określają rok produkcji, a kolejne dwie cyfry określają partię, np: 18.01.
Zastosowanie
precyzyjne odmierzanie określonych ilości cieczy, przygotowywanie i przechowywanie roztworów wzorcowych
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalana, łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)