Merck
DWK213722576
DURAN® Volumetric flask partially ground without print
flask joint: ST/NS 14/23, flask capacity (100 mL)
Synonim(y):
213722576
Wybierz wielkość
10 EACH
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
828,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS flask14/23
Właściwości
class AS with certificate
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213722576
pojemność kolby
(100 mL)
Opis ogólny
Kalibracja oparta na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Dzięki dokładnej obróbce i precyzyjnie skalibrowanym skalom umożliwiają bardzo dokładne określenie i pomiary objętości. Dostarczane z ergonomiczną zatyczką z polietylenu do łatwego i bezpiecznego dokręcania lub zdejmowania. Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A z certyfikatem partii i certyfikatem zgodności. Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk. Z nadrukowanym znacznikiem pierścieniowym dla lepszej widoczności. Wpływ niepożądanych czynników jest ograniczony do absolutnego minimum
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)