Kluczowe dokumenty
DWK213722473
DURAN® Volumetric flask partially ground without print
neck joint: ST/NS 12/21, flask capacity (100 mL)
Synonim(y):
213722473
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS neck12/21
Właściwości
class A
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213722473
pojemność kolby
(100 mL)
Opis ogólny
Kalibracja oparta na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Dzięki dokładnej obróbce i precyzyjnie skalibrowanym skalom umożliwiają bardzo dokładne określenie i pomiary objętości. Dostarczane z ergonomiczną zatyczką z polietylenu do łatwego i bezpiecznego dokręcania lub zdejmowania. Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A z certyfikatem partii i certyfikatem zgodności. Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk. Z nadrukowanym znacznikiem pierścieniowym dla lepszej widoczności. Wpływ niepożądanych czynników jest ograniczony do absolutnego minimum
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Odpowiedni dla normy DIN EN ISO 1042
- Artykuł szklany nieskalibrowany (bez podziałki)
- Ze wstępnie szlifowaną podstawą korka
- Do uzupełnienia można użyć sześciokątnych zatyczek 1295 lub zatyczek PE.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)