Kluczowe dokumenty
DWK213632805
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 120 mm × 60 mm × 180 mm
Synonim(y):
213632805
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213632805
bottle W × L × H
120 mm × 60 mm × 180 mm
Zastosowanie
przechowywanie
Cechy i korzyści
Precyzyjne szlifowanie szklanej płytki i podstawy naczynia umożliwia bardzo szczelne zamknięcie
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)