Kluczowe dokumenty
DWK213630504
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 60 mm × 50 mm × 100 mm
Synonim(y):
213630504
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213630504
bottle W × L × H
60 mm × 50 mm × 100 mm
Zastosowanie
przechowywanie
Cechy i korzyści
Precyzyjne szlifowanie szklanej płytki i podstawy naczynia umożliwia bardzo szczelne zamknięcie
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)