DWK213526105
Duran® Funnel Ribbed
Synonim(y):
213526105
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213526105
śr. lejka
200 mm
Zastosowanie
Dekantacja i filtracja cieczy, Unikanie rozlewania substancji, Filtrowanie, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Ze względu na swój kształt nadaje się do filtracji ciecz-ciało stałe przy użyciu okrągłej bibuły filtracyjnej,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)