Kluczowe dokumenty
DWK213524601
Duran® Funnel Ribbed
Synonim(y):
213524601
Wybierz wielkość
10 EACH
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
1850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213524601
śr. lejka
100 mm
Zastosowanie
Dekantacja i filtracja cieczy, Unikanie rozlewania substancji, Filtrowanie, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Ze względu na swój kształt nadaje się do filtracji ciecz-ciało stałe przy użyciu okrągłej bibuły filtracyjnej,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)