This product is distributed on behalf of DWK. The manufacturer states that these standard media bottles are not designed or rated for pressure applications.
Kluczowe dokumenty
DWK14396-5000
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
without cap, round transparent borosilicate glass bottle, bottle capacity (5,000 mL), non-sterile
Wybierz wielkość
937,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
937,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round transparent borosilicate glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 14396-5000
pojemność butelki
(5,000 mL)
dopasowywanie
GL 45 neck
GL 45
Opis ogólny
- Ulepszona podziałka i miejsce znakowania wykonane z odpornej chemicznie białej emalii
- Otwór o średnicy wewnętrznej 30 mm
- Autoklawowalne
- Dostarczane bez zakrętek lub z zakrętkami bez wkładki z gwintem GL 45
- Wymienny, przezroczysty (naturalny), niekapiący pierścień z polipropylenu jest dołączony do każdej butelki
- Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Hello, i would like to know if these bottles can handle vacum and pressure applications, and what is the maximum pressure it can handle?