Merck
DWK07-6000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom
polypropylene plate
square wells
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 07-6000
pojemność
1.0 mL
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium ?Lplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)