Key Documents
DC802
Sigma-Aldrich
Drop Casting Die Chip
DC802
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
electrode 80 pin
BN/SiO2 coating
hall
opakowanie
pkg of 16 die
producent / nazwa handlowa
DC802
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)