Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
Informacje o tej pozycji
147,00 zł
vapor density
~4.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.99 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
expl. lim.
5 %
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 95% | assay ≥95% | assay ~95% |
| bp 180-182 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form powder | form powder or crystals | form powder |
| vapor pressure 0.99 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1.45 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?