Merck
D88607
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
kolor
white
mp
146-148 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
Klucz InChI
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)