Merck
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHCSCSNHC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
150-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)