Przejdź do
D49504
Dibutyl sebacate
technical grade
Synonim(y):
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-(CH2)4CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-672-5
Beilstein/REAXYS Number:
1798308
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt D49504, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
solubility
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble, water and propylene glycol: insoluble
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibutyl sebacate(DBS) is a lipophilic dibutyl ester that can be used as a plasticizer with low solubility in water.[1]
Application
DBS can be used as a plasticizer for the formation of ethylcellulose based coating membranes which can be potentially used in drug delivery systems. It may also be used as a plasticizer during the fabrication of electronic artificial tongue sensors for analyzing the intensity of olive oils.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84840PHR1216223115
description
technical grade
description
≥97.0% (GC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
99%
grade
technical grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble, water and propylene glycol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl sebacate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
366.8 °F - open cup
flash_point_c
186 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)