Przejdź do
D98807
N,N-Diethylnicotinamide
99%
Synonim(y):
DENC, Nicotinic acid diethylamide, Nikethamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-418-5
Beilstein/REAXYS Number:
5743
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethylnicotinamide (DENC) is commonly used as a ligand to prepare tetranuclear copper complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0800000112720186317
Nikethamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0800000
Nikethamide
description
99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99%
description
99%
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
23 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
296-300 °C (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)