Merck
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
145 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)