Merck
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
Synonim(y):
Dulcite, Galactitol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
1721903
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Działania biochem./fizjol.
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)