Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-292-9
Beilstein/REAXYS Number:
2041894
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
liquid
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI key
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay ≥96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.992 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.358 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.57 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.479 (lit.) |
| bp 282 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 184-187 °C (lit.) |
| mp 26-28 °C (lit.) | mp 48-49 °C (lit.) | mp 54-57 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?