Merck
D189790
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
Synonim(y):
5,7-Dimethyl-1,3,4-triazaindolizine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
mp
136-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)n2ncnc2n1
InChI
1S/C7H8N4/c1-5-3-6(2)11-7(10-5)8-4-9-11/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
WXVQCFALDUVKSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Hering et al.
Biomedica biochimica acta, 44(5), K37-K41 (1985-01-01)
The action of trapidil (RocornalR) and its derivatives AR 12-456 and AR 12-160 on the inward calcium current (ICa) was studied in mouse neuroblastoma x rat glioma hybrid cells of the line 108CC5 under voltage clamp conditions by means of
J M Salas et al.
Journal of inorganic biochemistry, 64(4), 259-271 (1996-12-01)
The preparation and spectroscopic characterization of a series of dmtp complexes of Zn, Cd, and Hg, where dmtp is 5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, is reported. Crystal structure analyses of [Zn(dmtp)2Br2] and [Hg(dmtp)2Cl2] reveal distorted tetrahedral geometries about the central atoms and the dmtp
Marzena Fandzloch et al.
Journal of inorganic biochemistry, 210, 111072-111072 (2020-06-21)
Five novel rhodium(II) complexes of general formula [Rh2(μ-OOCCH3)4L2], where L is a triazolopyrimidine derivative, in particular dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine (dmtp) for (1), 5,7-diethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine (detp) for (2), 7-isobutyl-5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine (ibmtp) for (3), 7-hydroxy-5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine (HmtpO) for (4) and 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine (dbtp) for (5) are reported. These