Merck
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
Synonim(y):
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.22
Beilstein:
111239
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)