Merck
D182206
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)