Kluczowe dokumenty
D177504
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
99%
Synonim(y):
DMPP
About This Item
Próba
99%
mp
234-238 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)