Merck
D167606
Sigma-Aldrich
Dimethyl β-ketoadipate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Beilstein:
473533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
96%
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)