Przejdź do
D16606
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate
99%
Synonim(y):
Acrinol, Ethacridine lactate salt, Ethodin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
585,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O · C3H6O3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-408-1
Beilstein/REAXYS Number:
3642805
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
585,00 zł
Cena katalogowa780,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
243-245 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.CC(O)C(O)=O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
InChI key
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
General description
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate is also known as acrinol, is used as a building block in the synthesis of amino acid derivatives and oligonucleotides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1258L9755SML0934
description
99%
description
≥99.0% (titration)
description
99-100%
description
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99.0% (titration)
assay
99-100%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
243-245 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ester
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)