Merck
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Beilstein:
116452
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)